(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452051-1G
OR452051-250MG
OR452051-500MG
APOSOR452051-1GEA
1180
CHF
APOSOR452051-1G
APOSOR452051-250MG
APOSOR452051-500MG
(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
(S)-4-Nitro-homophenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₄ MW: 224,213 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12546235 CAS-Nummer: 705919-70-6 |