2,3-Dichloro-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)propanoic acid, H-Phe(2,3-DiCl)-OH
OR452046-1G
APOSOR452046-1GEA 386 CHF
APOSOR452046-1G
2,3-Dichloro-L-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-L-phenylalanine
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,079 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07372011
CAS-Nummer: 873429-57-3