N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
OR452043-1G OR452043-250MG OR452043-500MG
APOSOR452043-1GEA 784 CHF
APOSOR452043-1G APOSOR452043-250MG APOSOR452043-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₁NO₅
MW: 403.427 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371961
CAS-Nummer: 178432-48-9