4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452038-1G
OR452038-250MG
OR452038-500MG
APOSOR452038-1GEA
784
CHF
APOSOR452038-1G
APOSOR452038-250MG
APOSOR452038-500MG
4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
4-Chloro-DL-homophenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO₂ MW: 213,661 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07372176 CAS-Nummer: 225233-78-3 |