4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452037-1G OR452037-250MG OR452037-500MG
APOSOR452037-1GEA 784 CHF
APOSOR452037-1G APOSOR452037-250MG APOSOR452037-500MG
4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
4-Bromo-DL-homophenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂
MW: 258,112 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07372197
CAS-Nummer: 225233-77-2