1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452036-1G
OR452036-250MG
OR452036-500MG
APOSOR452036-1GEA
1260
CHF
APOSOR452036-1G
APOSOR452036-250MG
APOSOR452036-500MG
1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid 97%
1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₂₆H₃₀N₂O₆ MW: 466,526 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683125 CAS-Nummer: 368866-21-1 |