(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452033-1G
OR452033-250MG
OR452033-500MG
APOSOR452033-1GEA
1260
CHF
APOSOR452033-1G
APOSOR452033-250MG
APOSOR452033-500MG
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formel:
C₁₅H₁₅NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07372095 CAS-Nummer: 164172-96-7 |