4-Bromo-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452027-1G OR452027-250MG OR452027-500MG
APOSOR452027-1GEA 1180 CHF
APOSOR452027-1G APOSOR452027-250MG APOSOR452027-500MG
4-Bromo-L-tryptophan 97%
4-Bromo-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,121 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10565749
CAS-Nummer: 52448-16-5