7-Methyl-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(7-Me)-OH
OR452024-250MG
APOSOR452024-250MGEA 179 CHF
APOSOR452024-250MG
7-Methyl-L-tryptophan 97%
7-Methyl-L-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797706
CAS-Nummer: 33468-36-9