(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452021-1G OR452021-500MG
APOSOR452021-1GEA 784 CHF
APOSOR452021-1G APOSOR452021-500MG
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10565737
CAS-Nummer: 81177-54-0