5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452016-1G OR452016-500MG
APOSOR452016-1GEA 627 CHF
APOSOR452016-1G APOSOR452016-500MG
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂ClNO₃
MW: 229,66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05227941
CAS-Nummer: 603105-71-1