Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452011-1G
OR452011-250MG
OR452011-500MG
APOSOR452011-1GEA
627
CHF
APOSOR452011-1G
APOSOR452011-250MG
APOSOR452011-500MG
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ MW: 243.299 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840392 CAS-Nummer: 478183-60-7 |