2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452002-1G
OR452002-5G
APOSOR452002-1GEA
166
CHF
APOSOR452002-1G
APOSOR452002-5G
2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
2-Cyano-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190,199 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09264319 CAS-Nummer: 263396-40-3 |