2-Methylbenzofuran-6-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR451800-100MG OR451800-250MG
APOSOR451800-100MGEA 76.6 CHF
APOSOR451800-100MG APOSOR451800-250MG
2-Methylbenzofuran-6-ol
2-Methylbenzofuran-6-ol
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,159 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09908136
CAS-Nummer: 54584-24-6