Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45171-1G OR45171-250MG
APOSOR45171-1GEA 122 CHF
APOSOR45171-1G APOSOR45171-250MG
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₃
MW: 234,251 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32066839
CAS-Nummer: 167626-44-0