7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45167-1G
OR45167-250MG
APOSOR45167-1GEA
174
CHF
APOSOR45167-1G
APOSOR45167-250MG
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇BrO₄ MW: 271,064 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22574014 CAS-Nummer: 875830-98-1 |