Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45163-1G
OR45163-250MG
APOSOR45163-1GEA
154
CHF
APOSOR45163-1G
APOSOR45163-250MG
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₁BrO₄ MW: 299,117 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16089983 CAS-Nummer: 150612-67-2 |