6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45162-1G
OR45162-250MG
APOSOR45162-1GEA
122
CHF
APOSOR45162-1G
APOSOR45162-250MG
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅ClO₃ MW: 196,587 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20528041 CAS-Nummer: 442125-04-4 |