Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45160-1G
OR45160-250MG
APOSOR45160-1GEA
1200
CHF
APOSOR45160-1G
APOSOR45160-250MG
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉ClO₃ MW: 224,64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28987315 CAS-Nummer: 74222-19-8 |