3-Methyl-1,1-diphenylurea
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Methyl-3,3-diphenylurea
OR45151-25G OR45151-5G
APOSOR45151-25GEA 158 CHF
APOSOR45151-25G APOSOR45151-5G
3-Methyl-1,1-diphenylurea
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Formel: C₁₄H₁₄N₂O
MW: 226.274 g/mol
Melting Pt: 172…174 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043722
CAS-Nummer: 13114-72-2
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable