Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Benzothiazole-2-carbonitrile
OR45147-1G OR45147-250MG
APOSOR45147-1GEA 323 CHF
APOSOR45147-1G APOSOR45147-250MG
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formel: C₈H₄N₂S
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08848199
CAS-Nummer: 2602-85-9