4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451440-10G
OR451440-1G
OR451440-5G
APOSOR451440-10GEA
215
CHF
APOSOR451440-10G
APOSOR451440-1G
APOSOR451440-5G
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Formel:
C₃H₄BrN₃·BrH MW: 242,9 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08456823 CAS-Nummer: 16461-99-7 |