4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR451431-1G OR451431-25G OR451431-5G
APOSOR451431-1GEA 321 CHF
APOSOR451431-1G APOSOR451431-25G APOSOR451431-5G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₄H₆IN₃
MW: 223,015 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00847646
CAS-Nummer: 150187-16-9