4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451408-1G
OR451408-5G
APOSOR451408-1GEA
40.1
CHF
APOSOR451408-1G
APOSOR451408-5G
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₇ClN₂ MW: 142,586 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12548010 CAS-Nummer: 1248516-15-5 |