2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR451407-1G
OR451407-5G
APOSOR451407-1GEA
43.6
CHF
APOSOR451407-1G
APOSOR451407-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formel:
C₅H₈BrN₃·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04967288 CAS-Nummer: 663941-75-1 UN: 3259 ADR: 8,III |