2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR451401-1G OR451401-5G
APOSOR451401-1GEA 122 CHF
APOSOR451401-1G APOSOR451401-5G
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Formel: C₉H₁₀ClN₃·2ClH
MW: 268,571 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03419439
CAS-Nummer: 91003-86-0
UN: 3259
ADR: 8,III