4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Hydroxyphenethyl bromide
OR45134-1G
OR45134-25G
OR45134-5G
OR45134-10G
APOSOR45134-1GEA
26.4
CHF
APOSOR45134-1G
APOSOR45134-25G
APOSOR45134-5G
APOSOR45134-10G
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
4-(2-Bromoethyl)phenol
Formel:
C₈H₉BrO MW: 201.06 g/mol Melting Pt: 88…92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00129679 CAS-Nummer: 14140-15-9 |