Di-n-butylethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR451313-1G
OR451313-25G
OR451313-5G
APOSOR451313-1GEA
69.6
CHF
APOSOR451313-1G
APOSOR451313-25G
APOSOR451313-5G
Di-n-butylethylamine
Di-n-butylethylamine
Formel:
C₁₀H₂₃N MW: 157.296 g/mol Melting Pt: 181…182 °C Dichte: 0.757 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 51 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00051919 CAS-Nummer: 4458-33-7 UN: 2734 ADR: 8+3 II |