2-Bromo-6-iodoanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-3-iodo-2-methoxybenzene, 2-Bromo-6-iodophenyl methyl ether
OR45123-1G
OR45123-250MG
APOSOR45123-1GEA
168
CHF
APOSOR45123-1G
APOSOR45123-250MG
2-Bromo-6-iodoanisole
2-Bromo-6-iodoanisole
Formel:
C₇H₆BrIO MW: 312.93 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18391617 CAS-Nummer: 860584-68-5 |