4-Bromo-2-iodoanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-2-iodo-1-methoxybenzene, 4-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45119-1G OR45119-250MG OR45119-5G
APOSOR45119-1GEA 34.8 CHF
APOSOR45119-1G APOSOR45119-250MG APOSOR45119-5G
4-Bromo-2-iodoanisole
4-Bromo-2-iodoanisole
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Melting Pt: 64…68 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13186707
CAS-Nummer: 98273-59-7