3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451125-1G
OR451125-250MG
APOSOR451125-1GEA
723
CHF
APOSOR451125-1G
APOSOR451125-250MG
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₇H₁₁IO₂ MW: 254.066 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20257322 CAS-Nummer: 98431-45-9 |