1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
OR451122-1G
OR451122-5G
APOSOR451122-1GEA
289
CHF
APOSOR451122-1G
APOSOR451122-5G
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229,273 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20485946 CAS-Nummer: 220145-21-1 |