N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR451115-250MG
OR451115-1G
OR451115-5G
APOSOR451115-250MGEA
219
CHF
APOSOR451115-250MG
APOSOR451115-1G
APOSOR451115-5G
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine
Formel:
C₁₀H₁₂ClN MW: 181,662 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07408125 CAS-Nummer: 19271-24-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)