4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Cyclopropylphenyl)methanol
OR451111-5G OR451111-1G OR451111-250MG
APOSOR451111-5GEA 1040 CHF
APOSOR451111-5G APOSOR451111-1G APOSOR451111-250MG
4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
4-Cyclopropyl-benzenemethanol
Formel: C₁₀H₁₂O
MW: 148,202 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06802675
CAS-Nummer: 454678-87-6