(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451103-1G OR451103-250MG
APOSOR451103-1GEA 227 CHF
APOSOR451103-1G APOSOR451103-250MG
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Formel: C₁₂H₁₈N₂O
MW: 206,284 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11113046
CAS-Nummer: 149715-46-8