1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR451073-1G OR451073-250MG
APOSOR451073-1GEA 953 CHF
APOSOR451073-1G APOSOR451073-250MG
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine
Formel: C₁₁H₁₄BrN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11642693
CAS-Nummer: 915690-61-8