3-Cyclobutylalanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR451069-5G OR451069-1G
APOSOR451069-5GEA 1450 CHF
APOSOR451069-5G APOSOR451069-1G
3-Cyclobutylalanine 95%
3-Cyclobutylalanine
Formel: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264349
CAS-Nummer: 4426-06-6