3-Azetidineacetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451017-1G
OR451017-250MG
APOSOR451017-1GEA
488
CHF
APOSOR451017-1G
APOSOR451017-250MG
3-Azetidineacetic acid hydrochloride
3-Azetidineacetic acid hydrochloride
Formel:
C₅H₉NO₂·ClH MW: 151.591 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11867905 CAS-Nummer: 952675-30-8 |