3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR45089-10G
OR45089-1G
OR45089-5G
APOSOR45089-10GEA
630
CHF
APOSOR45089-10G
APOSOR45089-1G
APOSOR45089-5G
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Formel:
C₉H₅IN₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22683211 CAS-Nummer: 1092114-59-4 |