3-Bromo-6-nitroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR45087-1G OR45087-250MG
APOSOR45087-1GEA 690 CHF
APOSOR45087-1G APOSOR45087-250MG
3-Bromo-6-nitroquinoline
3-Bromo-6-nitroquinoline
Formel: C₉H₅BrN₂O₂
Melting Pt: 165…171 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12024480
CAS-Nummer: 7101-95-3