5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450116-1G
OR450116-250MG
APOSOR450116-1GEA
2400
CHF
APOSOR450116-1G
APOSOR450116-250MG
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formel:
C₅H₃ClN₄ MW: 154,557 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD27996718 CAS-Nummer: 42399-82-6 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)