Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR450108-1G
OR450108-250MG
APOSOR450108-1GEA
514
CHF
APOSOR450108-1G
APOSOR450108-250MG
Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formel:
C₇H₇N₅O₃ MW: 209,162 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD32264085 CAS-Nummer: 1778637-73-2 |