Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR450102-1G
OR450102-250MG
APOSOR450102-1GEA
436
CHF
APOSOR450102-1G
APOSOR450102-250MG
Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Formel:
C₄H₃N₃OS MW: 141,151 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01651966 CAS-Nummer: 305848-41-3 |