4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR450101-1G OR450101-250MG
APOSOR450101-1GEA 514 CHF
APOSOR450101-1G APOSOR450101-250MG
4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₂ClNO₂S
MW: 163,582 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00594925
CAS-Nummer: 55359-96-1