4-Iminothiazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR450096-1G OR450096-250MG
APOSOR450096-1GEA 664 CHF
APOSOR450096-1G APOSOR450096-250MG
4-Iminothiazolidin-2-one
4-Iminothiazolidin-2-one
Formel: C₃H₄N₂OS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00154755
CAS-Nummer: 19967-65-8