Thiazolidine-2,4-dithione
Lieferant: Apollo Scientific
OR450095-1G OR450095-250MG
APOSOR450095-1GEA 819 CHF
APOSOR450095-1G APOSOR450095-250MG
Thiazolidine-2,4-dithione
Thiazolidine-2,4-dithione
Formel: C₃H₃NS₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06253950
CAS-Nummer: 4303-27-9