5-Bromothiazolidine-2,4-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR450092-1G OR450092-250MG
APOSOR450092-1GEA 958 CHF
APOSOR450092-1G APOSOR450092-250MG
5-Bromothiazolidine-2,4-dione
5-Bromothiazolidine-2,4-dione
Formel: C₃H₂BrNO₂S
MW: 196,022 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03305737
CAS-Nummer: 125518-48-1