2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450069-1G
OR450069-250MG
APOSOR450069-1GEA
1120
CHF
APOSOR450069-1G
APOSOR450069-250MG
2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₆ClN₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00269519 CAS-Nummer: 129179-30-2 |