Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR450019-1G OR450019-5G
APOSOR450019-1GEA 81.9 CHF
APOSOR450019-1G APOSOR450019-5G
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Formel: C₁₄H₂₀O₄
MW: 252,306 g/mol
Melting Pt: 69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11618127
CAS-Nummer: 38862-65-6