[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-[3-(Hydroxymethyl)-1H-pyrazol-5-yl]furan, 5-(Fur-2-yl)-3-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole
OR4420-100MG OR4420-1G OR4420-250MG
APOSOR4420-100MGEA 73.1 CHF
APOSOR4420-100MG APOSOR4420-1G APOSOR4420-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formel: C₈H₈N₂O₂
MW: 164.161 g/mol
Melting Pt: 159 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368534
CAS-Nummer: 84978-67-6